Imprimer
1H-Indazole-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)boronic acid, 1H-indazole-4-boronic acid
OR60110-100MG OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR60110-100MG APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878901
Numéro CAS: 1023595-17-6