Imprimer
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 78.6 EUR
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046303
Numéro CAS: 850663-54-6