Imprimer
Cyclobutylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 219 EUR
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Formule: C₄H₉BO₂
Point de fusion: 118…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798108
Numéro CAS: 849052-26-2