Imprimer
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 216 EUR
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.17 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08558157
Numéro CAS: 96220-14-3