Imprimer
7-Amino-2-methylindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 24.8 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787880
Numéro CAS: 90223-02-2