Imprimer
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 42.2 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007691
Numéro CAS: 41458-65-5