Imprimer
(R)-(-)-sec-Butylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butylamine
(R)-(-)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63 °C
Densité: 0.722 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064416
Numéro CAS: 13250-12-9
ONU: 2733
ADR: 3+8,II