Imprimer
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 115 EUR
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₃
Point d'ébullition: 71…75 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094014
Numéro CAS: 16024-55-8
ONU: 3265
ADR: 8,II