Imprimer
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 328 EUR
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Formule: C₆H₁₁NOS
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700048
Numéro CAS: 88571-77-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III