Imprimer
Glyoxylate d'éthyle 50% dans le toluène, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 0 EUR
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Glyoxylate d'éthyle 50% dans le toluène, grade Technique
Glyoxylate d'éthyle
Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 110 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044009
Numéro CAS: 924-44-7
ONU: 1294
ADR: 3,II