Imprimer
Thioacétate de potassium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium ethanethioate
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 43.5 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Thioacétate de potassium
Thioacétate de potassium
Formule: C₂H₃KOS
MW: 114.21 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137704
Numéro CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
ONU: 3335
ADR: 9 III