5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-5G
OR59937-10G
APOSOR59937-5GEA
116
EUR
APOSOR59937-5G
APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 177…180 °C/12mmHg Point de fusion: 67…69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010442 Numéro CAS: 29865-90-5 |