Imprimer
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59934-25G OR59934-5G
APOSOR59934-25GEA 119 EUR
APOSOR59934-25G APOSOR59934-5G
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001292
Numéro CAS: 939-90-2