Imprimer
Acide (4-biphényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Biphenylacetic acid
OR5992-1KG OR5992-250G OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA 154 EUR
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-250G APOSOR5992-5KG
Acide (4-biphényl)acétique 97%
Acide (4-biphényl)acétique
Formule: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212.25 g/mol
Point d'ébullition: 365
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004351
Numéro CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03979