Imprimer
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formule: C₉H₁₄O₄
Point d'ébullition: 115…118 °C/17mmHg
Densité: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009145
Numéro CAS: 1462-12-0