Imprimer
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222.26 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005285
Numéro CAS: 2232-08-8