Imprimer
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 0 EUR
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₃BrClNS
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 28948-61-0