Imprimer
Azetidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Azetidine HCl
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 49.3 EUR
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
Point de fusion: 300 °C
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191762
Numéro CAS: 36520-39-5