Imprimer
2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène
2,7-Dibromo-9,9-diméthyl-9H-fluorène
Formule: C₁₅H₁₂Br₂
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099471
Numéro CAS: 28320-32-3