Imprimer
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dichloropyridin-2-amine
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 29 EUR
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437842
Numéro CAS: 188577-68-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III