Imprimer
Acide 4-hydroxyphtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 50.9 EUR
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
Acide 4-hydroxyphtalique 98%
Acide 4-hydroxyphtalique
Formule: C₈H₆O₅
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013984
Numéro CAS: 610-35-5