Imprimer
Acide 4-bromo-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
Acide 4-bromo-2-méthoxybenzoïque
Acide 4-bromo-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780665
Numéro CAS: 72135-36-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III