Imprimer
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 75.4 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095187
Numéro CAS: 13534-99-1