Imprimer
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(N-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulphamoyl)thiophene-2-carboxylate
OR5979-1G OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5979-1G APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570165
Numéro CAS: 106820-63-7