Imprimer
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 212 EUR
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique 98%
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007227
Numéro CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2