Imprimer
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 52.2 EUR
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01680229
Numéro CAS: 19156-50-4