Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 EUR
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₆H₈Br₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 443956-55-6