Imprimer
2-Furoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 92.8 EUR
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
2-Furoate de méthyle
2-Furoate de méthyle
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Densité: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003236
Numéro CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III