Imprimer
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59456-1G OR59456-5G
APOSOR59456-1GEA 120 EUR
APOSOR59456-1G APOSOR59456-5G
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11101408
Numéro CAS: 51488-20-1
ONU: 2206
ADR: 6.1 II