Imprimer
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 EUR
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.6 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C/5mmHg
Densité: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019913
Numéro CAS: 40411-27-6
ONU: 2206
ADR: 6.1 II