Imprimer
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 430 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂
Point d'ébullition: 110…112 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772823
Numéro CAS: 24255-97-8