Imprimer
Azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 143 EUR
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidine
Azetidine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 61…62 °C
Densité: 0.847 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005165
Numéro CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ONU: 2733
ADR: 3+8,II