Imprimer
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59418-1G OR59418-250MG
APOSOR59418-1GEA 161 EUR
APOSOR59418-1G APOSOR59418-250MG
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Formule: C₁₂H₁₄BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878364
Numéro CAS: 957066-05-6