Imprimer
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59405-1G OR59405-5G
APOSOR59405-1GEA 87.3 EUR
APOSOR59405-1G APOSOR59405-5G
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂S
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878366
Numéro CAS: 957066-12-5