Imprimer
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 0 EUR
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₉BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059123
Numéro CAS: 125328-80-5