Imprimer
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59395-1G OR59395-5G
APOSOR59395-1GEA 0 EUR
APOSOR59395-1G APOSOR59395-5G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formule: C₆H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804869
Numéro CAS: 925180-06-9