Imprimer
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 0 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formule: C₇H₇N₃O₂
Point de fusion: 286…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278833
Numéro CAS: 15723-90-7