Imprimer
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59388-1G OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA 132 EUR
APOSOR59388-1G APOSOR59388-5G
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878387
Numéro CAS: 1000339-31-0