Imprimer
3-Bromo-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 0 EUR
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-méthoxypyridine 98%
3-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'ébullition: 70…73 °C/3mmHg
Densité: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095349
Numéro CAS: 13472-59-8