Imprimer
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59379-1G OR59379-5G
APOSOR59379-1GEA 132 EUR
APOSOR59379-1G APOSOR59379-5G
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02555935
Numéro CAS: 321704-27-2