Imprimer
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-N-isopropylpyrimidin-4-amine, 4-Chloro-6-(isopropylamino)pyrimidine
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 94.8 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09756956
Numéro CAS: 945896-32-2