Imprimer
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59364-1G OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA 144 EUR
APOSOR59364-1G APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934492
Numéro CAS: 255876-54-1