2-Amino-5-bromopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR5933-100G
OR5933-25G
OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA
0
EUR
APOSOR5933-100G
APOSOR5933-25G
APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formule:
C₄H₄BrN₃ Point de fusion: 241…243 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012341 Numéro CAS: 7752-82-1 ONU: 3077 ADR: 9+EHS,III |