Imprimer
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diméthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 143 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diméthyle 98%
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
Point d'ébullition: 122 °C/5mmHg
Densité: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082719
Numéro CAS: 10224-72-3