Imprimer
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691468
Numéro CAS: 41491-53-6