Imprimer
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 34.8 EUR
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034763
Numéro CAS: 39630-24-5