Imprimer
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 190 EUR
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formule: C₈H₁₀ClNO
Point d'ébullition: 148…150 °C/16mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052976
Numéro CAS: 6488-00-2
ONU: 1760
ADR: 8,III