Imprimer
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl-1-piperidin-3-ylmethanamine
OR5905-1G OR5905-500MG OR5905-5G
APOSOR5905-1GEA 401 EUR
APOSOR5905-1G APOSOR5905-500MG APOSOR5905-5G
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13561484
Numéro CAS: 90203-05-7