Imprimer
4-Methylbenzamidoxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 36.4 EUR
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxime 97%
4-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019952
Numéro CAS: 19227-13-5