Imprimer
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5892-1G OR5892-5G
APOSOR5892-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5892-1G APOSOR5892-5G
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022430
Numéro CAS: 7149-42-0
EINECS: 230-477-2
ONU: 2735
ADR: 8,II